Methylcyclohexan 99% für die Spektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
433770010 433770025
ACRO433770010EA 229 CHF
ACRO433770010 ACRO433770025
Methylcyclohexan 99% für die Spektroskopie
Methylcyclohexane
Formel: C₆H₁₁CH₃
Siedepunkt: 101 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –126.3 °C
Dichte: 0.77 g/cm³
Flash-Pt: –3 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001497
CAS-Nummer: 108-87-2
UN: 2296
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f7f0d5a1c32138da16df4781897a9c0184e42b7&vid=39a9392c8629d0e2fc79134840e6d8a8dc8a76e7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
UV at 260 nm A: ≤0.05
Color scale ≤5 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %