Wasser ACS für die Spektroskopie
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: WasserstoffoxidHydrogenoxid
ACRO433380010EA 63.6 CHF
ACRO433380010
Wasser ACS für die Spektroskopie
Wasser
Formel: H₂O
MW: 18,02 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 0 °C
Dichte: 1 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
UV at 300 nm A: ≤0.005
UV at 254 nm A: ≤0.005
UV at 210 nm A: ≤0.010
UV at 200 nm A: ≤0.010
Gradient analysis Passes test
Absorbance Passes test
KMnO4-reducing substance passes test
Conductivity 2.0 x 10-6 ohm-1 cm-1