3-Amino-6-(morpholin-4-yl)pyridazine 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Amino-6-morpholinopyridazine
433270010 433270050
ACRO433270010EA 169 CHF
ACRO433270010 ACRO433270050
3-Amino-6-(morpholin-4-yl)pyridazine 97%
3-Amino-6-(morpholin-4-yl)pyridazine
Formel: C₈H₁₂N₄O
MW: 180,21 g/mol
Melting Pt: 181…183 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09743734
CAS-Nummer: 66346-91-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥98.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %