2-Methoxybenzonitril 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: o-Cyanoanisol, 2-Cyanoanisol, o-Methoxybenzonitrile
433160050 433160250
ACRO433160050EA 44.1 CHF
ACRO433160050 ACRO433160250
2-Methoxybenzonitril 99%
2-Methoxybenzonitril
Formel: C₈H₇NO
Siedepunkt: 256 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 21…22 °C
Dichte: 1,095 g/cm³ (15 °C)
Flash-Pt: 113 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001783
CAS-Nummer: 6609-56-9
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %
Residue after evaporation ≤0.05 %