Ethyltrimethoxysilan 97%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Trimethoxy(ethyl)silane
433080010 433081000
433080010.EA 197 CHF
433080010. 433081000.
Ethyltrimethoxysilan 97%, AcroSeal®
Ethyltrimethoxysilan
Formel: C₅H₁₄O₃Si
MW: 150.25 g/mol
Siedepunkt: 123…124 °C (1013 hPa)
Dichte: 0.94 g/cm³
Flash-Pt: 27 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051541
CAS-Nummer: 5314-55-6
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3830 to 1.3850 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %