Vinyltrimethoxysilan 98%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Trimethoxy(vinyl)silane
433060010 433061000
433060010.EA 264 CHF
433060010. 433061000.
Vinyltrimethoxysilan 98%, AcroSeal®
Vinyltrimethoxysilan
Formel: C₅H₁₂O₃Si
MW: 148.23 g/mol
Siedepunkt: 123 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 0 °C
Dichte: 0.968 g/cm³
Flash-Pt: 23 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008605
CAS-Nummer: 2768-02-7
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3950 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %