5-Amino-2-methylbenzothiazol 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Methylbenzo[d]thiazol-5-amine, 2-Methyl-1,3-benzothiazol-5-amine
432760010 432760050
ACRO432760010EA 40.1 CHF
ACRO432760010 ACRO432760050
5-Amino-2-methylbenzothiazol 95%
5-Amino-2-methylbenzothiazole
Formel: C₈H₈N₂S
Melting Pt: 101…103.5 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00226291
CAS-Nummer: 13382-43-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 105 °C
HPLC ≥94.0 %