Methyltrimethoxysilan 97%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Trimethoxy(methyl)silane
432640010
432641000
432640010.EA
101
CHF
432640010.
432641000.
Methyltrimethoxysilan 97%, AcroSeal®
Methyltrimethoxysilan
Formel:
C₄H₁₂O₃Si MW: 136.22 g/mol Siedepunkt: 102 °C (760 mmHg) Melting Pt: –50 °C Dichte: 0.95 g/cm³ Flash-Pt: 11 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008342 CAS-Nummer: 1185-55-3 UN: 1993 ADR: 3 II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3695 to 1.3715 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |