3-Amino-2-pyridincarbonsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Amino-2-pyridinecarboxylic acid, 3-Aminopyridine-2-carboxylic acid, 2-Pyridinecarboxylic acid, 3-amino-
432520050 432520250
ACRO432520050EA 139 CHF
ACRO432520050 ACRO432520250
3-Amino-2-pyridincarbonsäure 97%
3-Aminopicolinic acid
Formel: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,126 g/mol
Melting Pt: 200…201 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00090153
CAS-Nummer: 1462-86-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %