2-Amino-4-phenylthiazol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-Phenylthiazol-2-amine, 4-Phenyl-1,3-thiazol-2-amine
432490010 432490050
ACRO432490010EA 55.9 CHF
ACRO432490010 ACRO432490050
2-Amino-4-phenylthiazol 97%
2-Amino-4-phenylthiazole
Formel: C₉H₈N₂S
MW: 176,24 g/mol
Melting Pt: 150…152.5 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039680
CAS-Nummer: 2010-06-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 149 to 153 °C
HPLC ≥96.0 %