6-Iod-1H-indazol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
432420010
432420050
ACRO432420010EA
177
CHF
ACRO432420010
ACRO432420050
6-Iod-1H-indazol 97%
6-Iodo-1H-indazole
Formel:
C₇H₅IN₂ Melting Pt: 208…211 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04114695 CAS-Nummer: 261953-36-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to orange Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 206 to 211 °C |
HPLC | ≥96.0 % |