5-Fluor-2-hydroxypyridin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
432580050 432580250
ACRO432580050EA 137 CHF
ACRO432580050 ACRO432580250
5-Fluor-2-hydroxypyridin 97%
5-Fluor-2-hydroxypyridin
Formel: C₅H₄FNO
MW: 113.09 g/mol
Melting Pt: 152…153 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03092918
CAS-Nummer: 51173-05-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 155 °C
HPLC ≥96.0 %