Methyl-3-amino-2-benzo[b]thiophencarboxylat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Methyl 3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
432410010
432410050
ACRO432410010EA
46.1
CHF
ACRO432410010
ACRO432410050
Methyl-3-amino-2-benzo[b]thiophencarboxylat 97%
Methyl-3-amino-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Formel:
C₁₀H₉NO₂S MW: 207,25 g/mol Melting Pt: 109…111 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00206744 CAS-Nummer: 35212-85-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 108 to 112 °C |
HPLC | ≥96.0 % |