2-Methylsulphanylpyrimidine-4-carboxylic acid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
432370010 432370050
ACRO432370010EA 141 CHF
ACRO432370010 ACRO432370050
2-Methylsulphanylpyrimidine-4-carboxylic acid 97%
2-Methylsulphanylpyrimidine-4-carboxylic acid
Formel: C₆H₆N₂O₂S
Melting Pt: 208…209 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09834808
CAS-Nummer: 1126-44-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %