Dichlor-diisopropylsilan 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
432360050 432360250
ACRO432360050EA 63.5 CHF
ACRO432360050 ACRO432360250
Dichlor-diisopropylsilan 97%
Dichlorodiisopropylsilane
Formel: C₆H₁₄Cl₂Si
Siedepunkt: 168…170 °C (760 mmHg)
Dichte: 1.026 g/cm³
Flash-Pt: 43 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00054895
CAS-Nummer: 7751-38-4
UN: 2986
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %