Dichlor(phenyl)silan 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO432340250EA 263 CHF
ACRO432340250
Dichlor(phenyl)silan 95%
Dichloro(phenyl)silane
Formel: C₆H₆Cl₂Si
MW: 177,1 g/mol
Siedepunkt: 65…66 °C (10 mmHg)
Dichte: 1,204 g/cm³
Flash-Pt: 48 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039296
CAS-Nummer: 1631-84-1
UN: 2986
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
HPLC ≥97.0 %