3,4-Dimethylphenylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
431910500.EA 307 CHF
431910500.
3,4-Dimethylphenylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
3,4-Dimethylphenylmagnesium bromide
Formel: C₈H₉BrMg
Siedepunkt: 65 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,91 g/cm³
Flash-Pt: –17 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01311496
CAS-Nummer: 89980-68-7
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to brown Solution
Titration Grignard 0.40 to 0.60 M
Refractive index 1.4590 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %