4-Phenoxyphenylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
431720500.EA
143
CHF
431720500.
4-Phenoxyphenylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
4-Phenoxyphenylmagnesium bromide
Formel:
C₁₂H₉BrMgO MW: 273,412 g/mol Dichte: 0,968 g/cm³ Flash-Pt: –17 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00672009 CAS-Nummer: 21473-02-9 UN: 2924 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear light yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate) |
Titration Grignard | 0.40 to 0.60 M |
HPLC | ≥98.0 % |