[3-(1-Pyrrolidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide 0.25 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
431660500.EA 399 CHF
431660500.
[3-(1-Pyrrolidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide 0.25 M in THF, AcroSeal®
[3-(1-Pyrrolidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide
Formel: C₁₁H₁₄BrMgN
MW: 264,449 g/mol
Dichte: 0,922 g/cm³
Flash-Pt: –17 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03840892
CAS-Nummer: 480424-79-1
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear brown Solution
Titration Grignard 0.15 to 0.35 M
GC ≥90.0 %