Methyl-2-methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
432400010 432400050
ACRO432400010EA 154 CHF
ACRO432400010 ACRO432400050
Methyl-2-methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate 97%
Methyl-2-methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Formel: C₁₀H₉NO₃
Melting Pt: 67…68 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07774245
CAS-Nummer: 136663-21-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 69 °C
HPLC ≥96.0 %