2-Bromobenzylmagnesium bromide 0.25 M in Diethylether, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
431611000.EA 322 CHF
431611000.
2-Bromobenzylmagnesium bromide 0.25 M in Diethylether, AcroSeal®
2-Bromobenzylmagnesium bromide
Formel: C₇H₆Br₂Mg
MW: 274,24 g/mol
Dichte: 0,766 g/cm³
Flash-Pt: –40 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01319903
CAS-Nummer: 56812-60-3
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to brown Solution
Titration Grignard 0.15 to 0.35 M
Melting point 84 to 87 °C
GC ≥97.5 %