2-(4-Fluorophenyl)propan-2-amine 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 1-(4-Fluorophenyl)-1-methylethylamine, alpha, alpha-Dimethyl-4-fluorobenzylamine
431060010 431060050
ACRO431060010EA 153 CHF
ACRO431060010 ACRO431060050
2-(4-Fluorophenyl)propan-2-amine 97%
2-(4-Fluorophenyl)propan-2-amine
Formel: C₉H₁₂FN
MW: 153.2 g/mol
Siedepunkt: 40 °C (7mbar)
Flash-Pt: 92 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07777176
CAS-Nummer: 17797-10-3
UN: 2735
ADR: 8 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %