1H-Indazole-6-carboxaldehyde 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
431040050
431040010
ACRO431040050EA
262
CHF
ACRO431040050
ACRO431040010
1H-Indazole-6-carboxaldehyde 97%
1H-Indazole-6-carboxaldehyde
Formel:
C₈H₆N₂O Melting Pt: 180,6…180.8 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06738282 CAS-Nummer: 669050-69-5 |