(±)-Epichlorhydrin 99%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: (±)-3-Chlor-1,2-epoxypropan1-Chlor-2,3-epoxypropan2-Chlormethyloxiran(±)-Glycerolepichlorhydrin(±)-1-Chlor-2,3-epoxypropanEpichlorhydrin3-Chlor-1,2-epoxypropan2,3-Epoxypropylchlorid
430711000.EA 37.3 CHF
430711000. 430718000.
(±)-Epichlorhydrin 99%, AcroSeal®
(±)-Epichlorhydrin
Formel: C₃H₅ClO
MW: 92,52 g/mol
Siedepunkt: 115…117 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –57 °C
Dichte: 1,18 g/cm³
Flash-Pt: 28 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005132
CAS-Nummer: 106-89-8
UN: 2023
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4365 to 1.4385 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.02 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA