3-(Trifluormethyl)-5-pyridinboronsäure 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: (5-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)boronic acid, (5-Trifluoromethylpyridin-3-yl)boronic acid
430520010 430522500
ACRO430520010EA 624 CHF
ACRO430520010 ACRO430522500
3-(Trifluormethyl)-5-pyridinboronsäure 95%
3-(Trifluormethyl)-5-pyridinboronsäure
Formel: C₆H₅BF₃NO₂
Melting Pt: 260…262.6 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09952041
CAS-Nummer: 947533-51-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %
GC ≥97.5 %