Benzofurazan-5-boronic acid pinacol ester 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzofurazan, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[c][1,2,5]oxadiazole
430470010 430470050
ACRO430470010EA 116 CHF
ACRO430470010 ACRO430470050
Benzofurazan-5-boronic acid pinacol ester 97%
Benzofurazan-5-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₂H₁₅BN₂O₃
MW: 246,07 g/mol
Melting Pt: 88…90 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09842717
CAS-Nummer: 1073355-14-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 91 °C
GC ≥96.0 %