4-Fluor-2-(trifluormethyl)phenylboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
430440010 430440050
ACRO430440010EA 94.6 CHF
ACRO430440010 ACRO430440050
4-Fluor-2-(trifluormethyl)phenylboronsäure 97%
4-Fluor-2-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₇H₅BF₄O₂
MW: 207,92 g/mol
Melting Pt: 184…186 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08062379
CAS-Nummer: 182344-16-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 182 to 187 °C
HPLC ≥96.0 %