1H-Indazol-6-carbonsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
430120010 430120050
ACRO430120010EA 71.3 CHF
ACRO430120010 ACRO430120050
1H-Indazol-6-carbonsäure 97%
1H-Indazole-6-carboxylic acid
Formel: C₈H₆N₂O₂
MW: 162.1454 g/mol
Melting Pt: 297…300 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06804571
CAS-Nummer: 704-91-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥95.0 %