2-Chlor-5-fluorpyrimidin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
429810010 429812500
ACRO429810010EA 166 CHF
ACRO429810010 ACRO429812500
2-Chlor-5-fluorpyrimidin 98%
2-Chloro-5-fluoropyrimidine
Formel: C₄H₂ClFN₂
MW: 132,52 g/mol
Siedepunkt: 149…162 °C (1013hPa)
Flash-Pt: 65 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03788197
CAS-Nummer: 62802-42-0
UN: 1760
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Arsenic (As) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤4 ppm
Loss on ignition ≤32.5 %