2-Chlor-3-formylpyridin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
429790010 429790050
ACRO429790010EA 37.8 CHF
ACRO429790010 ACRO429790050
2-Chlor-3-formylpyridin 98%
2-Chlor-3-formylpyridin
Formel: C₆H₄ClNO
Melting Pt: 47…50 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01315308
CAS-Nummer: 36404-88-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 52 °C
GC ≥97.5 %