2-Brom-5-thiazolcarbonsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Bromothiazole-5-carboxylic acid
429760010 429760050
ACRO429760010EA 79.8 CHF
ACRO429760010 ACRO429760050
2-Brom-5-thiazolcarbonsäure 97%
2-Bromo-5-thiazolecarboxylic acid
Formel: C₄H₂BrNO₂S
MW: 208,04 g/mol
Melting Pt: 174.5…175.5 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115730
CAS-Nummer: 54045-76-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 177 °C
HPLC ≥96.0 %