2',6'-Dichloracetophenon 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-(2,6-Dichlorophenyl)ethanone
429740010 429740050
ACRO429740010EA 63.4 CHF
ACRO429740010 ACRO429740050
2',6'-Dichloracetophenon 97%
2',6'-Dichloracetophenon
Formel: C₈H₆Cl₂O
MW: 189,04 g/mol
Melting Pt: 41…42 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016339
CAS-Nummer: 2040-05-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 43 °C
GC ≥96.0 %