2-Chlorothiazole-4-carboxylic acid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
429550010
429550050
ACRO429550010EA
59.5
CHF
ACRO429550010
ACRO429550050
2-Chlorothiazole-4-carboxylic acid 97%
2-Chlorothiazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₄H₂ClNO₂S Melting Pt: 220 °C (dec.) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09870033 CAS-Nummer: 5198-87-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to orange Powder or crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |