2-Chloropyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
429470010 429470050
ACRO429470010EA 192 CHF
ACRO429470010 ACRO429470050
2-Chloropyrimidine-5-carboxylic acid 97%
2-Chloropyrimidine-5-carboxylic acid
Formel: C₅H₃ClN₂O₂
MW: 158.5400 g/mol
Melting Pt: 125…127.5 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06739036
CAS-Nummer: 374068-01-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %