Trimethylorthoformiat, anhydrous 99+%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
429281000 429288000
429281000.EA 44.9 CHF
429281000. 429288000.
Trimethylorthoformiat, anhydrous 99+%, AcroSeal®
Trimethylorthoformiat
Formel: C₄H₁₀O₃
MW: 106.12 g/mol
Siedepunkt: 101…102 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –53 °C
Dichte: 0.97 g/cm³
Flash-Pt: 13 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008483
CAS-Nummer: 149-73-5
UN: 3271
ADR: 3 II
Merck Index: 12,07012
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.005 %