Ethylformiat, extra trocken 98+%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Ameisensäureethylester
429241000.EA 44.4 CHF
429241000.
Ethylformiat, extra trocken 98+%, AcroSeal®
Ethylformiat
Formel: C₃H₆O₂
MW: 74,08 g/mol
Siedepunkt: 54 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –80 °C
Dichte: 0,917 g/cm³
Flash-Pt: –20 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003294
CAS-Nummer: 109-94-4
UN: 1190
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥98.0 %
UV 1 cm cell vs HPLC-grade water
UV at 240 nm A: ≤0.301
UV at 255 nm A: ≤0.097
UV at 280 nm A: ≤0.015
Residue after evaporation ≤0.0003 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Alkalinity ≤0.0002 meq/g