Butylacetat, dry_extra 99+%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Butyl ethanoate, Acetic acid butyl ester, Acetic acid n-butyl ester, n-Butyl acetate
429230010 429231000
429230010.EA 205 CHF
429230010. 429231000.
Butylacetat, dry_extra 99+%, AcroSeal®
Butylacetat
Formel: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
MW: 116.16 g/mol
Siedepunkt: 127 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –78 °C
Dichte: 0.88 g/cm³
Flash-Pt: 27 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009445
CAS-Nummer: 123-86-4
UN: 1123
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01534
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable