(Trimethylsilyl)diazomethan ∼2.0 M in Hexanen, AcroSeal®, technische Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
429211000.EA 495 CHF
429211000.
(Trimethylsilyl)diazomethan ∼2.0 M in Hexanen, AcroSeal®, technische Qualität
(Trimethylsilyl)diazomethan
Formel: C₄H₁₀N₂Si
MW: 114,22 g/mol
Siedepunkt: 96 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,675 g/cm³
Flash-Pt: –23 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00053946
UN: 1992
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Solution
Strength 1.90 to 2.40 M
Sulfate (SO4) ≤30 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm