3-Brombenzylamin 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: (3-Bromophenyl)methanamine
428960010 428960050 428960250
ACRO428960010EA 31.5 CHF
ACRO428960010 ACRO428960050 ACRO428960250
3-Brombenzylamin 95%
3-Brombenzylamin
Formel: C₇H₈BrN
MW: 186,05 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01026119
CAS-Nummer: 10269-01-9
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5850 to 1.5900 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %