Iodmonochlorid 1 M in Dichlormethan, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
428941000.EA 89.4 CHF
428941000.
Iodmonochlorid 1 M in Dichlormethan, AcroSeal®
Iodmonochlorid
Formel: ClI
MW: 162,36 g/mol
Dichte: 1,42 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011354
CAS-Nummer: 7790-99-0
UN: 2922
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange to red to brown Solution
Titration with Na2S2O3 0.95 to 1.05 M
GC ≥88 %