Tributylborat 98%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Tri-n-butylborate
428661000 428668000
428661000.EA 38.2 CHF
428661000. 428668000.
Tributylborat 98%, AcroSeal®
Tributylborat
Formel: C₁₂H₂₇BO₃
MW: 230,15 g/mol
Siedepunkt: 230…235 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –70 °C
Dichte: 0.853 g/cm³
Flash-Pt: 93 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009434
CAS-Nummer: 688-74-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4080 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %