Methyltricosanoat 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Tricosansäuremethylester
ACRO428450010EA 489 CHF
ACRO428450010 ACRO428450050
Methyltricosanoat 99+%
Methyltricosanoat
Formel: C₂₄H₄₈O₂
MW: 368,64 g/mol
Melting Pt: 53 °C
Flash-Pt: >113 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009349
CAS-Nummer: 2433-97-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
GC ≥99.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure