3-Methylisochinolin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
428440010 428440050
ACRO428440010EA 74.6 CHF
ACRO428440010 ACRO428440050
3-Methylisochinolin 98%
3-Methylisoquinoline
Formel: C₁₀H₉N
MW: 143.19 g/mol
Siedepunkt: 251 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 63…65 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00024139
CAS-Nummer: 1125-80-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Authentic
Melting point 60 to 67 °C
HPLC ≥97.5 %
Density (15 °C) ≥0.79 kg/dm³
Aromatics ≤0.2 %