3-(Benzyldimethylammonio)propanesulphonate 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms:
NDSB-256, 3-(Benzyldimethylammonio) propane-1-sulphonate, 3-[dimethylbenzylamino]propanesulphonic acid
428070050
428070250
ACRO428070050EA
118
CHF
ACRO428070050
ACRO428070250
3-(Benzyldimethylammonio)propanesulphonate 95%
3-(Benzyldimethylammonio)propanesulphonate
Formel:
C₁₂H₁₉NO₃S MW: 257,348 g/mol Melting Pt: 245…250 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00225018 CAS-Nummer: 81239-45-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
NMR | ≥95 % |