4-Vinylphenyl-acetat 96% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Acetic Acid 4-Vinylphenyl Ester, 4-Acetoxystyrene
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 200-300 ppm
427000050 427000250
ACRO427000050EA 43 CHF
ACRO427000050 ACRO427000250
4-Vinylphenyl-acetat 96% stabilisiert
4-Vinylphenyl-acetat
Formel: C₁₀H₁₀O₂
Siedepunkt: 260 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 7…8 °C
Dichte: 1.06 g/cm³
Flash-Pt: 88 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00075734
CAS-Nummer: 2628-16-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5375 to 1.5395 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %
Stabilizer 200 to 300 ppm MEHQ