Di-tert-butyl-N,N-diisopropylphosphoramidit 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Di-tert-butoxy(diisopropylamino)phosphine, Di-tert-butyl N,N-diisopropylphosphoramidite, Di-tert-butyl diisopropylphosphoramidite
426890010 426890050
ACRO426890010EA 42.8 CHF
ACRO426890010 ACRO426890050
Di-tert-butyl-N,N-diisopropylphosphoramidit 95%
Di-tert-butyl-N,N-diisopropylphosphoramidite
Formel: C₁₄H₃₂NO₂P
MW: 277,39 g/mol
Siedepunkt: 85…90 °C (.2 mmHg)
Dichte: 0.879 g/cm³
Flash-Pt: 113 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00153506
CAS-Nummer: 137348-86-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %