3-Guanidinopropionsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
426660010 426660050
ACRO426660010EA 56.4 CHF
ACRO426660010 ACRO426660050
3-Guanidinopropionsäure 97%
3-Guanidinopropionsäure
Formel: C₄H₉N₃O₂
Melting Pt: 222 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00045939
CAS-Nummer: 353-09-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 208 to 212 °C
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Titration with HClO4 ≥96.0 %