Methylundecanoat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Undecansäuremethylester
ACRO426580250EA 146 CHF
ACRO426580250 ACRO426580050
Methylundecanoat 97%
Methylundecanoat
Formel: C₁₂H₂₄O₂
MW: 200,32 g/mol
Siedepunkt: 246…248 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,872 g/cm³
Flash-Pt: 109 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008957
CAS-Nummer: 1731-86-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure