2,2-Dimethylcyclohexanon
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
426500010 426500050
ACRO426500010EA 278 CHF
ACRO426500010 ACRO426500050
2,2-Dimethylcyclohexanon
2,2-Dimethylcyclohexanone
Formel: C₈H₁₄O
Siedepunkt: 169…170 °C (,8 mmHg)
Melting Pt: –20 °C
Dichte: 0,912 g/cm³
Flash-Pt: 50 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134382
CAS-Nummer: 1193-47-1
UN: 1224
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %