Wasserstoffperoxid 3% (w/w) in Wasser stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
426000010 426000250 426001000
ACRO426000010EA 147 CHF
ACRO426000010 ACRO426000250 ACRO426001000
Wasserstoffperoxid 3% (w/w) in Wasser stabilisiert
Wasserstoffperoxid
Formel: H₂O₂
Siedepunkt: 100 °C (760 mmHg)
Melting Pt: -0.41 °C
Dichte: 1.01 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011333
CAS-Nummer: 7722-84-1
ADR: 5.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Stabilizer Approx. 300 ppm
Titration with KMnO4 3 to 4 %
GC ≥97.5 %